Wichtige Dokumente
137537
Dodecandicarbonsäure-diethylester
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C2H5O2C(CH2)10CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.41
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.44 (lit.)
bp
192-193 °C/14 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
15 °C (lit.)
Dichte
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)CCCCCCCCCCC(=O)OCC
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)