Merck
136557
N-(2-Cyanethyl)-2-pyrrolidinon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.17
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.28 psi ( 20 °C)
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
bp
138-140 °C/0.3 mmHg (lit.)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCCN1CCC#N
InChI
1S/C7H10N2O/c8-4-2-6-9-5-1-3-7(9)10/h1-3,5-6H2
InChI key
DJTLPNRULHJYAC-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)