12973
Benzoylchlorid polymer gebunden
100-300 mesh, extent of labeling: ~1.5 mmol/g loading
Synonym(e):
(Chlorcarbonyl)-polystyrol
About This Item
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: amine reactive
Kennzeichnungsgrad
~1.5 mmol/g loading
Matrix
crosslinked with 2% DVB
Partikelgröße
100-300 mesh
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)