Wichtige Dokumente
128112
4-Ethoxyphenylessigsäure
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OC6H4CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
87-90 °C (lit.)
SMILES String
CCOc1ccc(CC(O)=O)cc1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?