Merck
124079
5-Bromisatin
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H4BrNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.03
Beilstein:
383760
MDL-Nummer:
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
247-252 °C (lit.)
SMILES String
Brc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4BrNO2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)8(12)10-6/h1-3H,(H,10,11,12)
InChIKey
MBVCESWADCIXJN-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains isatin
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)