Wichtige Dokumente
123366
2-Heptanon
98%
Synonym(e):
Methyl-pentylketon
About This Item
Dampfdichte
3.94 (vs air)
Dampfdruck
2.14 mmHg ( 20 °C)
Assay
98%
Selbstzündungstemp.
739 °F
Expl.-Gr.
1.11 %, 65 °F
7.9 %, 121 °F
Brechungsindex
n20/D 1.408 (lit.)
bp
149-150 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−35 °C (lit.)
Dichte
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCC(C)=O
InChI
1S/C7H14O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
105.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
41 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?