Wichtige Dokumente
121061
2,2-Diphenylpropionitril
97%
About This Item
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.572 (lit.)
bp
145 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C#N)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H13N/c1-15(12-16,13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3
InChIKey
DPVHBXFSKLKYIQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?