Merck
116033
Sigma-Aldrich
Hemicholinium-15
99%
Synonym(e):
4,4-Dimethyl-2-hydroxy-2-phenylmorpholinium bromide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H18BrNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
186-188 °C (lit.)
SMILES String
[Br-].C[N+]1(C)CCOC(O)(C1)c2ccccc2
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)