Merck
108839
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-benzothiazol
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9NS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.24
Beilstein:
116455
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
36-40 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc2sc(C)nc2c1
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup