Wichtige Dokumente
107328
1-Benzoyl-4-piperidon
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H13NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
97%
bp
158-160 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
55-59 °C (lit.)
Löslichkeit
methylene chloride: soluble
SMILES String
O=C1CCN(CC1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO2/c14-11-6-8-13(9-7-11)12(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2
InChIKey
NZAXGZYPZGEVBD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1-Benzoyl-4-piperidone can be used as starting reagent in the synthesis of fentanyl.
Biochem./physiol. Wirkung
1-Benzoyl-4-piperidone and 1-methyl-4-piperidone reacts with triethyl phosphono-acetate in the presence of excess base and yields both the endocyclic and exocyclic olefins.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Endocyclic vs exocyclic olefin formation from 4-piperidones via the wittig reaction.
Borne RF and Aboul-Enein HY.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 9(4), 869-873 (1972)