Wichtige Dokumente
103756
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzamid
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6F5CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.09
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
146-149 °C (lit.)
SMILES String
NC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?