Wichtige Dokumente
AC7H039C81A4
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
5-Benzyloxy-4-methoxy-2-nitro-benzaldehyde
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: ACI-04185-1G
€ 301,78
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: ACI-04185-1G
€ 301,78
Iupac Name
5-(benzyloxy)-4-methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C15H13NO5/c1-20-14-8-13(16(18)19)12(9-17)7-15(14)21-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3
InChIKey
IQYPIZWLKNLVIO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-04185
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)