Wichtige Dokumente
AC7372907399
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
Morpholin-4-yl-acetic acid methyl ester; hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: WS-04F-003-5G
€ 112,72
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: WS-04F-003-5G
€ 112,72
Iupac Name
methyl 4-morpholinylacetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO3.ClH/c1-10-7(9)6-8-2-4-11-5-3-8;/h2-6H2,1H3;1H
InChIKey
QQEFVDXETIPWFQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.acints.com/products/WS-04F-003
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)