Wichtige Dokumente
AC7300013830
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
3-Methyl-5-(4-trifluoromethyl-phenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid methyl ester
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: ACI-01238-1G
€ 147,22
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: ACI-01238-1G
€ 147,22
Iupac Name
methyl 3-methyl-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-isoxazolecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H10F3NO3/c1-7-10(12(18)19-2)11(20-17-7)8-3-5-9(6-4-8)13(14,15)16/h3-6H,1-2H3
InChIKey
JFXVMJOLMJJRDX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-01238
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)