Merck
AC7300013714
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
5-Chloro-3-methyl-benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
Größe auswählen
500 MG
€ 190,00
1 G
€ 267,28
5 G
€ 776,50
Lieferanten-SKU: JM-03G-004-500MG
€ 190,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 190,00
1 G
€ 267,28
5 G
€ 776,50
About This Item
Molekulargewicht:
210.68
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: JM-03G-004-500MG
€ 190,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-3-methyl-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H7ClOS/c1-6-8-4-7(11)2-3-9(8)13-10(6)5-12/h2-5H,1H3
InChIKey
OEHWRIDKBQTMPG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
Beige solid
Product Link
https://www.acints.com/products/JM-03G-004
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/JM-03G-004
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)