Merck
AC7300013154
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
5-Bromo-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
Größe auswählen
1 G
€ 163,78
5 G
€ 526,72
10 G
€ 880,00
Lieferanten-SKU: ACI-NI-00446-1G
€ 163,78
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 163,78
5 G
€ 526,72
10 G
€ 880,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.51
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: ACI-NI-00446-1G
€ 163,78
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-2-(chloromethyl)-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C8H6BrClN2/c9-5-1-2-6-7(3-5)12-8(4-10)11-6/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChIKey
OWLMBJLZMJBNQJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
off white solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00446
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00446
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)