Wichtige Dokumente
AC7188401677
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
3-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: ACI-NI-00242-5G
€ 163,78
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: ACI-NI-00242-5G
€ 163,78
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)benzenecarbothioamide
Inchi Code
1S/C8H6F3NS/c9-8(10,11)6-3-1-2-5(4-6)7(12)13/h1-4H,(H2,12,13)
InChIKey
WOJQBHSZMFRQIR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00242
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)