Wichtige Dokumente
ADVH98DE7494
AChemBlock
Benzyl Cis-3-fluoro-4-((methylsulfonyl)oxy)piperidine-1-carboxylate racemate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: M23764-250MG
€ 384,56
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: M23764-250MG
€ 384,56
Iupac Name
benzyl (3R,4S)-3-fluoro-4-((methylsulfonyl)oxy)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H18FNO5S/c1-22(18,19)21-13-7-8-16(9-12(13)15)14(17)20-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12-13H,7-10H2,1H3/t12-,13+/m1/s1
InChIKey
NJALJABJKAUGCY-OLZOCXBDSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23764-benzyl-cis-3-fluoro-4-methylsulfonyl-oxy-piperidine-1-carboxylate-racemate.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)