Merck
ADVH98DE61BD
AChemBlock
tert-butyl (1R,5S)-3,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
€ 580,52
250 MG
€ 892,83
1 G
€ 2.148,20
5 G
€ 6.330,72
Lieferanten-SKU: U132529-100MG
€ 580,52
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 580,52
250 MG
€ 892,83
1 G
€ 2.148,20
5 G
€ 6.330,72
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: U132529-100MG
€ 580,52
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (1R,5S)-3,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-8-4-9(13)6-12-5-8/h8-9,12H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
InChIKey
CSQBUSQTOWHXLW-BDAKNGLRSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/u132529-tert-butyl-1r-5s-3-6-diazabicyclo-3-2-1-octane-6-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl (1R,5S)-3,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u132529-tert-butyl-1r-5s-3-6-diazabicyclo-3-2-1-octane-6-carboxylate.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)