Merck
ADVH97EBCCE6
AChemBlock
4-Chloro-5-iodo-7-isopropyl-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Größe auswählen
5 G
€ 249,84
25 G
€ 696,87
100 G
€ 1.970,61
Lieferanten-SKU: U103556-5G
€ 249,84
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 249,84
25 G
€ 696,87
100 G
€ 1.970,61
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
321.55
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: U103556-5G
€ 249,84
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-5-iodo-7-isopropyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H9ClIN3/c1-5(2)14-3-6(11)7-8(10)12-4-13-9(7)14/h3-5H,1-2H3
InChIKey
KJHYDYATVCGFKG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
95.00%
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/u103556-4-chloro-5-iodo-7-isopropyl-pyrrolo-2-3-d-pyrimidine.html
Synonym
4-chloro-5-iodo-7-isopropyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u103556-4-chloro-5-iodo-7-isopropyl-pyrrolo-2-3-d-pyrimidine.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)