Wichtige Dokumente
ADVH97ACA2AC
AChemBlock
N-Methylnuciferine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: U106042-5MG
€ 372,31
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: U106042-5MG
€ 372,31
Iupac Name
(R)-1,2-dimethoxy-6,6-dimethyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-dibenzo[de,g]quinolin-6-ium
Inchi Code
1S/C20H24NO2/c1-21(2)10-9-14-12-17(22-3)20(23-4)19-15-8-6-5-7-13(15)11-16(21)18(14)19/h5-8,12,16H,9-11H2,1-4H3/q+1/t16-/m1/s1
InChIKey
NJSAZXBJMATEKS-MRXNPFEDSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u106042-n-methylnuciferine.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)