Merck
ADVH97AC7162
AChemBlock
2-Isopropyl-5-methylpyrazine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.2
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-isopropyl-5-methylpyrazine
Inchi Code
1S/C8H12N2/c1-6(2)8-5-9-7(3)4-10-8/h4-6H,1-3H3
InChIKey
PGTQKVQDZHXLOP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/u105778-2-isopropyl-5-methylpyrazine.html
Synonym
2-isopropyl-5-methylpyrazine
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u105778-2-isopropyl-5-methylpyrazine.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)