Wichtige Dokumente
ADVH97AC715E
AChemBlock
4-(Fluoromethyl)-pyridine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: U105774-250MG
€ 390,68
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: U105774-250MG
€ 390,68
Iupac Name
4-(fluoromethyl)pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6FN.ClH/c7-5-6-1-3-8-4-2-6;/h1-4H,5H2;1H
InChIKey
UHSZKLPUOVSMAO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u105774-4-fluoromethyl-pyridine-hydrochloride.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)