Merck
ADVH97AC699C
AChemBlock
Endo-3-azabicyclo[3.2.1]octan-8-ol hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 213,09
250 MG
€ 268,21
1 G
€ 592,77
Lieferanten-SKU: O32986-100MG
€ 213,09
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 213,09
250 MG
€ 268,21
1 G
€ 592,77
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: O32986-100MG
€ 213,09
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(1R,5S)-3-azabicyclo[3.2.1]octan-8-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c9-7-5-1-2-6(7)4-8-3-5;/h5-9H,1-4H2;1H/t5-,6+,7?;
InChIKey
YCMFHKGTJWAZSH-VPEOJXMDSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/o32986-endo-3-azabicyclo-3-2-1-octan-8-ol-hydrochloride.html
Synonym
Endo-3-azabicyclo[3.2.1]octan-8-ol hydrochloride
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32986-endo-3-azabicyclo-3-2-1-octan-8-ol-hydrochloride.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)