Merck
ADVH95ECA178
AChemBlock
1-Methoxycarbonyl-adamantan-4-one EthyleneKetal
Größe auswählen
250 MG
€ 268,21
1 G
€ 598,89
Lieferanten-SKU: M23539-250MG
€ 268,21
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 268,21
1 G
€ 598,89
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.31
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: M23539-250MG
€ 268,21
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl spiro[adamantane-2,2'-[1,3]dioxolane]-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H20O4/c1-16-12(15)13-6-9-4-10(7-13)14(11(5-9)8-13)17-2-3-18-14/h9-11H,2-8H2,1H3
InChIKey
IJJBOFUSNCAQQK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/m23539-1-methoxycarbonyl-adamantan-4-one-ethyleneketal.html
Synonym
methyl (1r,3s,5s,7s)-spiro[adamantane-2,2'-[1,3]dioxolane]-5-carboxylate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23539-1-methoxycarbonyl-adamantan-4-one-ethyleneketal.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)