Wichtige Dokumente
ADVH94547BB4
AChemBlock
pentyl 4-(dimethylamino)benzoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-749190-100MG
DKK 1.536,75
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-749190-100MG
DKK 1.536,75
Iupac Name
pentyl 4-(dimethylamino)benzoate
Inchi Code
1S/C14H21NO2/c1-4-5-6-11-17-14(16)12-7-9-13(10-8-12)15(2)3/h7-10H,4-6,11H2,1-3H3
InChIKey
LXTZRIBXKVRLOA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t101403-pentyl-4-dimethylamino-benzoate.html