Merck
ADVH94547B8A
AChemBlock
tert-butyl 1H-indol-4-yl carbonate
Größe auswählen
250 MG
€ 672,38
1 G
€ 1.646,05
5 G
€ 6.404,21
Lieferanten-SKU: T90328-250MG
€ 672,38
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 672,38
1 G
€ 1.646,05
5 G
€ 6.404,21
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: T90328-250MG
€ 672,38
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 1H-indol-4-yl carbonate
Inchi Code
1S/C13H15NO3/c1-13(2,3)17-12(15)16-11-6-4-5-10-9(11)7-8-14-10/h4-8,14H,1-3H3
InChIKey
SVSODYSTAWACLJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t90328-tert-butyl-1h-indol-4-yl-carbonate.html
Synonym
tert-butyl (1h-indol-4-yl) carbonate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t90328-tert-butyl-1h-indol-4-yl-carbonate.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)