Merck
ADVH94547AAA
AChemBlock
2-(2-formyl-5-nitrophenoxy)acetic acid
Größe auswählen
250 MG
€ 372,31
1 G
€ 874,46
5 G
€ 3.017,77
Lieferanten-SKU: T91816-250MG
€ 372,31
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 372,31
1 G
€ 874,46
5 G
€ 3.017,77
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: T91816-250MG
€ 372,31
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
2-(2-formyl-5-nitrophenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO6/c11-4-6-1-2-7(10(14)15)3-8(6)16-5-9(12)13/h1-4H,5H2,(H,12,13)
InChIKey
AQBSXYORVWPBEY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t91816-2-2-formyl-5-nitrophenoxy-acetic-acid.html
Synonym
2-(2-formyl-5-nitrophenoxy)acetic acid
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t91816-2-2-formyl-5-nitrophenoxy-acetic-acid.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)