Merck
ADVH94547634
AChemBlock
ethyl 4-chlorobenzo[h]quinoline-3-carboxylate
Größe auswählen
250 MG
€ 274,33
1 G
€ 507,03
5 G
€ 1.070,42
Lieferanten-SKU: T95231-250MG
€ 274,33
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 274,33
1 G
€ 507,03
5 G
€ 1.070,42
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.73
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: T95231-250MG
€ 274,33
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 4-chlorobenzo[h]quinoline-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H12ClNO2/c1-2-20-16(19)13-9-18-15-11-6-4-3-5-10(11)7-8-12(15)14(13)17/h3-9H,2H2,1H3
InChIKey
OUVDIUPLVZVEEN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t95231-ethyl-4-chlorobenzo-h-quinoline-3-carboxylate.html
Synonym
ethyl 4-chlorobenzo[h]quinoline-3-carboxylate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t95231-ethyl-4-chlorobenzo-h-quinoline-3-carboxylate.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)