Merck
ADVH9454756B
AChemBlock
1-Bromo-3-phenylimidazo[1,5-a]pyridine
Größe auswählen
1 G
€ 194,72
5 G
€ 415,18
Lieferanten-SKU: T100982-1G
€ 194,72
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 194,72
5 G
€ 415,18
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: T100982-1G
€ 194,72
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-bromo-3-phenylimidazo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C13H9BrN2/c14-12-11-8-4-5-9-16(11)13(15-12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChIKey
ULKZZBGVTIZXSA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t100982-1-bromo-3-phenylimidazo-1-5-a-pyridine.html
Synonym
1-bromo-3-phenylimidazo[1,5-a]pyridine
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t100982-1-bromo-3-phenylimidazo-1-5-a-pyridine.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)