Wichtige Dokumente
ADVH94547549
AChemBlock
5-Bromo-3-methyl-pyridine-2-sulfonyl chloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: T99289-250MG
€ 262,08
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: T99289-250MG
€ 262,08
Iupac Name
5-bromo-3-methyl-2-pyridinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H5BrClNO2S/c1-4-2-5(7)3-9-6(4)12(8,10)11/h2-3H,1H3
InChIKey
IWWIGUQEROPRDD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t99289-5-bromo-3-methyl-pyridine-2-sulfonyl-chloride.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)