Merck
ADVH9454729B
AChemBlock
2-(naphthalen-1-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.25
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-(naphthalen-1-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C13H12N2/c1-2-6-11-10(4-1)5-3-7-12(11)13-14-8-9-15-13/h1-7H,8-9H2,(H,14,15)
InChIKey
MDCXOIKCXHEYQK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t92488-2-naphthalen-1-yl-4-5-dihydro-1h-imidazole.html
Synonym
2-(naphthalen-1-yl)-4,5-dihydro-1h-imidazole
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t92488-2-naphthalen-1-yl-4-5-dihydro-1h-imidazole.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)