Wichtige Dokumente
ADVH9454726A
AChemBlock
N'-(1-adamantyl)ethane-1,2-diamine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: T93708-250MG
€ 311,07
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: T93708-250MG
€ 311,07
Iupac Name
N~1~-(1-adamantyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C12H22N2/c13-1-2-14-12-6-9-3-10(7-12)5-11(4-9)8-12/h9-11,14H,1-8,13H2
InChIKey
IQMUFNISQFPZJC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t93708-n-1-adamantyl-ethane-1-2-diamine.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)