Merck
ADVH94546D8E
AChemBlock
N2-methylpyridine-2,4-diamine
Größe auswählen
1 G
€ 378,44
5 G
€ 1.333,74
25 G
€ 3.372,95
Lieferanten-SKU: T98144-1G
€ 378,44
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 378,44
5 G
€ 1.333,74
25 G
€ 3.372,95
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: T98144-1G
€ 378,44
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N~2~-methyl-2,4-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-8-6-4-5(7)2-3-9-6/h2-4H,1H3,(H3,7,8,9)
InChIKey
CFDLZUIAPBQUQC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
pale yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/t98144-n2-methylpyridine-2-4-diamine.html
Synonym
n2-methylpyridine-2,4-diamine
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t98144-n2-methylpyridine-2-4-diamine.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)