Merck
ADVH7F382872
AChemBlock
N-(3-methoxyphenethyl)aniline
Größe auswählen
100 MG
€ 194,72
250 MG
€ 323,32
1 G
€ 745,86
Lieferanten-SKU: Q69327-100MG
€ 194,72
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 194,72
250 MG
€ 323,32
1 G
€ 745,86
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.31
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: Q69327-100MG
€ 194,72
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
N-[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]aniline
Inchi Code
1S/C15H17NO/c1-17-15-9-5-6-13(12-15)10-11-16-14-7-3-2-4-8-14/h2-9,12,16H,10-11H2,1H3
InChIKey
QFGBVYGOVPOOKR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/q69327-n-3-methoxyphenethyl-aniline.html
Synonym
n-(3-methoxyphenethyl)aniline
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q69327-n-3-methoxyphenethyl-aniline.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)