Wichtige Dokumente
ADVH7F381DEE
AChemBlock
(9H-fluoren-9-yl)methyl (R)-(1-mercaptopropan-2-yl)carbamate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: Q66043-250MG
€ 347,82
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: Q66043-250MG
€ 347,82
Iupac Name
(9H-fluoren-9-yl)methyl (R)-(1-mercaptopropan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C18H19NO2S/c1-12(11-22)19-18(20)21-10-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,12,17,22H,10-11H2,1H3,(H,19,20)/t12-/m1/s1
InChIKey
VHHOQQMSKOYFQF-GFCCVEGCSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q66043-9h-fluoren-9-yl-methyl-r-1-mercaptopropan-2-yl-carbamate.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)