Merck
ADVH7F381624
AChemBlock
3-ethylazetidin-3-amine
Größe auswählen
100 MG
€ 335,57
250 MG
€ 500,91
1 G
€ 1.168,40
Lieferanten-SKU: P45038-100MG
€ 335,57
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 335,57
250 MG
€ 500,91
1 G
€ 1.168,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: P45038-100MG
€ 335,57
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-ethyl-3-azetidinamine
Inchi Code
1S/C5H12N2/c1-2-5(6)3-7-4-5/h7H,2-4,6H2,1H3
InChIKey
RVNJQVUOPVMKCW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p45038-3-ethylazetidin-3-amine.html
Synonym
3-ethylazetidin-3-amine
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p45038-3-ethylazetidin-3-amine.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)