Merck
ADVH7F381205
AChemBlock
1-[(2,4-Dichlorophenyl)methyl]-2-piperidinecarboxylic acid
Größe auswählen
1 G
€ 378,44
5 G
€ 1.015,31
25 G
€ 3.881,22
Lieferanten-SKU: P42868-1G
€ 378,44
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 378,44
5 G
€ 1.015,31
25 G
€ 3.881,22
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: P42868-1G
€ 378,44
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2,4-dichlorobenzyl)-2-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H15Cl2NO2/c14-10-5-4-9(11(15)7-10)8-16-6-2-1-3-12(16)13(17)18/h4-5,7,12H,1-3,6,8H2,(H,17,18)
InChIKey
SOGZMKJSKYPEKU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p42868-1-2-4-dichlorophenyl-methyl-2-piperidinecarboxylic-acid.html
Synonym
1-(2,4-dichlorobenzyl)piperidine-2-carboxylic acid
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42868-1-2-4-dichlorophenyl-methyl-2-piperidinecarboxylic-acid.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)