Merck
ADVH7F3810CB
AChemBlock
[2-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenyl]methanol
Größe auswählen
1 G
€ 323,32
Lieferanten-SKU: P42114-1G
€ 323,32
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 323,32
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: P42114-1G
€ 323,32
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
[2-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C12H18N2O/c1-13-6-8-14(9-7-13)12-5-3-2-4-11(12)10-15/h2-5,15H,6-10H2,1H3
InChIKey
TWPYBKBPHCMUIS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p42114-2-4-methylpiperazin-1-yl-phenyl-methanol.html
Synonym
(2-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl)methanol
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42114-2-4-methylpiperazin-1-yl-phenyl-methanol.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)