Merck
ADVH7F380E35
AChemBlock
Methyl 1-amino-1-cycloheptanecarboxylate hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.7
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl 1-aminocycloheptanecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c1-12-8(11)9(10)6-4-2-3-5-7-9;/h2-7,10H2,1H3;1H
InChIKey
DUVCCEMTDGDVRL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p35070-methyl-1-amino-1-cycloheptanecarboxylate-hydrochloride.html
Synonym
methyl 1-aminocycloheptane-1-carboxylate hydrochloride
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p35070-methyl-1-amino-1-cycloheptanecarboxylate-hydrochloride.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)