Merck
ADVH7F380C42
AChemBlock
1-(2-Aminophenyl)-3-azetidinol
Größe auswählen
250 MG
€ 378,44
1 G
€ 776,48
5 G
€ 2.925,92
Lieferanten-SKU: P42946-250MG
€ 378,44
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 378,44
1 G
€ 776,48
5 G
€ 2.925,92
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: P42946-250MG
€ 378,44
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2-aminophenyl)-3-azetidinol
Inchi Code
1S/C9H12N2O/c10-8-3-1-2-4-9(8)11-5-7(12)6-11/h1-4,7,12H,5-6,10H2
InChIKey
LGNUSWKZIGYTSP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p42946-1-2-aminophenyl-3-azetidinol.html
Synonym
1-(2-aminophenyl)azetidin-3-ol
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42946-1-2-aminophenyl-3-azetidinol.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)