Merck
ADVH7F380819
AChemBlock
4-Chloro-2-(4-methylphenyl)-quinazoline
Größe auswählen
1 G
€ 317,20
Lieferanten-SKU: P37189-1G
€ 317,20
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 317,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.72
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: P37189-1G
€ 317,20
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-2-(4-methylphenyl)quinazoline
Inchi Code
1S/C15H11ClN2/c1-10-6-8-11(9-7-10)15-17-13-5-3-2-4-12(13)14(16)18-15/h2-9H,1H3
InChIKey
KVEHRMVZMIBYCO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p37189-4-chloro-2-4-methylphenyl-quinazoline.html
Synonym
4-chloro-2-(p-tolyl)quinazoline
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p37189-4-chloro-2-4-methylphenyl-quinazoline.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)