Merck
ADVH7F38050C
AChemBlock
2,4-Difluoro-benzenepropanamine
Größe auswählen
250 MG
€ 298,83
1 G
€ 586,64
5 G
€ 1.468,46
Lieferanten-SKU: P38446-250MG
€ 298,83
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 298,83
1 G
€ 586,64
5 G
€ 1.468,46
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: P38446-250MG
€ 298,83
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(2,4-difluorophenyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H11F2N/c10-8-4-3-7(2-1-5-12)9(11)6-8/h3-4,6H,1-2,5,12H2
InChIKey
VOHPFPWETYHJEM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p38446-2-4-difluoro-benzenepropanamine.html
Synonym
3-(2,4-difluorophenyl)propan-1-amine
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p38446-2-4-difluoro-benzenepropanamine.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)