Merck
ADVH7F3802F3
AChemBlock
Cbz-L-Leucinol
Größe auswählen
1 G
€ 188,60
5 G
€ 445,80
25 G
€ 1.192,89
Lieferanten-SKU: P37016-1G
€ 188,60
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 188,60
5 G
€ 445,80
25 G
€ 1.192,89
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.33
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: P37016-1G
€ 188,60
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
benzyl (S)-(1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H21NO3/c1-11(2)8-13(9-16)15-14(17)18-10-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,11,13,16H,8-10H2,1-2H3,(H,15,17)/t13-/m0/s1
InChIKey
YGARWTHXCINBQM-ZDUSSCGKSA-N
Lagertemp.
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p37016-cbz-l-leucinol.html
Synonym
benzyl (S)-(1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl)carbamate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p37016-cbz-l-leucinol.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)