Merck
ADVH7F37FD3F
AChemBlock
2-(Difluoromethoxy)pyridine
Größe auswählen
100 MG
€ 262,08
250 MG
€ 458,04
1 G
€ 1.088,79
Lieferanten-SKU: O32452-100MG
€ 262,08
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 262,08
250 MG
€ 458,04
1 G
€ 1.088,79
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.11
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: O32452-100MG
€ 262,08
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(difluoromethoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C6H5F2NO/c7-6(8)10-5-3-1-2-4-9-5/h1-4,6H
InChIKey
AIIPLYODDSSCIA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o32452-2-difluoromethoxy-pyridine.html
Synonym
2-(difluoromethoxy)pyridine
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32452-2-difluoromethoxy-pyridine.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)