Merck
ADVH7F37E486
AChemBlock
6-Benzyl-8,8-difluoro-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine-2,4-diol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.27
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
6-benzyl-8,8-difluoro-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine-2,4-diol
Inchi Code
1S/C14H13F2N3O2/c15-14(16)8-19(6-9-4-2-1-3-5-9)7-10-11(14)17-13(21)18-12(10)20/h1-5H,6-8H2,(H2,17,18,20,21)
InChIKey
HCDLFMKJNFAJGM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/m23761-6-benzyl-8-8-difluoro-5-6-7-8-tetrahydropyrido-4-3-d-pyrimidine-2-4-diol.html
Synonym
6-benzyl-8,8-difluoro-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine-2,4-diol
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23761-6-benzyl-8-8-difluoro-5-6-7-8-tetrahydropyrido-4-3-d-pyrimidine-2-4-diol.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)