Merck
ADVH7F37E21D
AChemBlock
1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Größe auswählen
1 G
€ 329,45
5 G
€ 966,32
Lieferanten-SKU: M22922-1G
€ 329,45
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 329,45
5 G
€ 966,32
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.1
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: M22922-1G
€ 329,45
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[4-(bromomethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C10H9BrN2/c11-8-9-2-4-10(5-3-9)13-7-1-6-12-13/h1-7H,8H2
InChIKey
PHNRBSHOFSWNII-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at Room Tem.
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/m22922-1-4-bromomethyl-phenyl-1h-pyrazole.html
Synonym
1-(4-(bromomethyl)phenyl)-1h-pyrazole
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m22922-1-4-bromomethyl-phenyl-1h-pyrazole.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)