Merck
ADVH7F37DEA1
AChemBlock
ethyl 6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-8-carboxylate
Größe auswählen
250 MG
€ 666,25
1 G
€ 1.878,75
Lieferanten-SKU: L14833-250MG
€ 666,25
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 666,25
1 G
€ 1.878,75
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.63
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: L14833-250MG
€ 666,25
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8ClN3O2/c1-2-15-9(14)6-5-7(10)12-13-4-3-11-8(6)13/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
CIAQVQZULVRNHZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/l14833-ethyl-6-chloroimidazo-1-2-b-pyridazine-8-carboxylate.html
Synonym
ethyl 6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-8-carboxylate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l14833-ethyl-6-chloroimidazo-1-2-b-pyridazine-8-carboxylate.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)