Wichtige Dokumente
ADVH7F37DAE6
AChemBlock
trans-3-(3,4-Dimethoxyphenoxy)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: I-9802-1G
€ 464,17
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: I-9802-1G
€ 464,17
Iupac Name
(1r,3r)-3-(3,4-dimethoxyphenoxy)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO3.ClH/c1-14-11-4-3-9(7-12(11)15-2)16-10-5-8(13)6-10;/h3-4,7-8,10H,5-6,13H2,1-2H3;1H/t8-,10-;
InChIKey
IHJAGHAHQCNOTC-BHNXPWSHSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/i-9802-trans-3-3-4-dimethoxyphenoxy-cyclobutan-1-amine-hydrochloride.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)