Merck
ADVH7F37D52E
AChemBlock
tert-butyl 2,7-diazaspiro[4.4]nonane-2-carboxylate hydrochloride
Größe auswählen
5 G
€ 311,07
Lieferanten-SKU: T101670-5G
€ 311,07
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 311,07
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.78
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: T101670-5G
€ 311,07
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 2,7-diazaspiro[4.4]nonane-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H22N2O2.ClH/c1-11(2,3)16-10(15)14-7-5-12(9-14)4-6-13-8-12;/h13H,4-9H2,1-3H3;1H
InChIKey
KZIOIPHLRMQCHJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/t101670-tert-butyl-2-7-diazaspiro-4-4-nonane-2-carboxylate-hydrochloride.html
Synonym
tert-butyl 2,7-diazaspiro[4.4]nonane-2-carboxylate hydrochloride
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t101670-tert-butyl-2-7-diazaspiro-4-4-nonane-2-carboxylate-hydrochloride.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)